Przejdź do
57053
Supelclean™ ENVI-Florisil® SPE Tubes
stainless steel frit, bed wt. 1 g, volume 6 mL, pk of 30
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
30 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1040,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115712
NACRES:
NB.21
eCl@ss:
32035701
1040,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówieniePoproś o próbkę
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
stainless steel frit
Quality Segment
agency
suitable for EPA ACB B21-02, suitable for EPA ACB B23-05b
product line
Supelclean™
composition
bed wt., 1 g
packaging
pk of 30
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
volume
6 mL
matrix
ENVI-Florisil® magnesium silicate
matrix active group
Florisil phase
diameter
100-200 mesh
application(s)
PFAS testing
food and beverages
separation technique
normal phase
General description
Magnesium Silicate
Retention Mechanism: Normal phase or Adsorption
Sample Matrix Compatibility: Organic solutions
  • Mesh: 100/200; Available with PTFE or stainless steel frits
  • Tested for US Environmental Protection Agency (EPA) Contract Laboratory Program (CLP) statement of work for pesticides
  • Highly polar material that strongly adsorbs to polar compounds from nonpolar matrices under normal phase conditions
  • Typical applications include alcohols, aldehydes, amines, herbicides, pesticides, PCBs, ketones, nitro compounds, organic acids, and phenols
Legal Information
Florisil is a registered trademark of U.S. Silica Company
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
570585704657057
description
stainless steel frit, bed wt. 1 g, volume 6 mL, pk of 30
description
PTFE frit, bed wt. 500 mg, volume 3 mL, pk of 54
description
stainless steel frit, bed wt. 500 mg, volume 6 mL, pk of 30
description
bed wt. 1 g, volume 6 mL, pkg of 30 ea
separation technique
normal phase
separation technique
normal phase
separation technique
normal phase
separation technique
normal phase
matrix active group
Florisil phase
matrix active group
Florisil phase
matrix active group
Florisil phase
matrix active group
Florisil phase
matrix
ENVI-Florisil® magnesium silicate
matrix
ENVI-Florisil® magnesium silicate
matrix
ENVI-Florisil® magnesium silicate
matrix
magnesium silicate base material
volume
6 mL
volume
3 mL
volume
6 mL
volume
6 mL
application(s)
PFAS testing
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
PFAS testing
food and beverages
material
stainless steel frit
material
PTFE frit
material
stainless steel frit
material
polypropylene hardware, PE frit
Still not finding the right product?
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)