Kluczowe dokumenty
55068
Peek adapter 10-32 TO M6, .020 in. hole
Synonim(y):
Tubing Adapter
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
Materiały
PEEK adapter
opis
for chromatography applications
opakowanie
pkg of 1 ea
Parametry
1000 psi max. pressure (69 bar)
pojemność skokowa adaptera
0.30 μL
średnica otworu
0.020 in. (0.50 mm)
dopasowywanie
10-32 female for 1/16 in. O.D. tubing (fingertight fitting included)
M6 female
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)