Przejdź do zawartości
58630
Flangeless Fittings Kit (Upchurch)
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41121815
NACRES:
NB.21
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Other Notes
All fittings are 1/4-28 unless otherwise indicated.
Tylko elementy zestawu
Numer produktu
Opis
  • Flangeless ferrules, 1/16 in. 10 ea
  • Flangeless ferrules, 1/8 in. 10 ea
  • Flangeless nuts, 1/16 in. 10 ea
  • Flangeless nuts, 1/8 in. 10 ea
  • Unions with fittings, 1/16 in. 2 ea
  • Unions with fittings, 1/8 in. 2 ea
  • Tee with fittings, 1/16 in. 1 ea
Zobacz wszystko (15)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)