Kluczowe dokumenty
57513-U
Millipore
Porozorb Cartridge
Porozorb 4004, size 4000 mL
Wybierz wielkość
1 EA
18 915,00 zł
18 915,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
18 915,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
23151817
NACRES:
SB.52
18 915,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poziom jakości
rozmiar
4000 mL
Opis ogólny
The Porozorb cartridge is a ready-to-use column containing Amberlite XAD®-4 polymeric hydrophobic resin. It removes detergents effectively, as well as isolates and/or purifies pharmaceutical and biological compounds. This cartridge is suitable for removing phenols and other organics in aqueous solutions, and for recovering antibodies.
Inne uwagi
Not for clinical or diagnostic use. Due to shelf life limitations, the cartridges are made upon receipt of an order; expect a 2-4 week delay in shipping times. Determination of cartridge purity for a particular application is the purchaser′s responsibility. Equilibrate the cartridge with matrix buffer prior to use.
Informacje prawne
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Porozorb is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
XAD is a registered trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)