Kluczowe dokumenty
54334-U
Supelco
Supelclean LC-Florisil® SPE Tube
glass hardware, PTFE frit, bed wt. 1 g, volume 6 mL, pk of 30
Synonim(y):
Florisil, krzemian magnezu, probówka z wkładem SPE, 6 ml
Wybierz wielkość
30 EA
1780,00 zł
1780,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczePoproś o próbkę
Wybierz wielkość
Zmień widok
30 EA
1780,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41115712
NACRES:
NB.21
1780,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczePoproś o próbkę
Materiały
PTFE frit
glass hardware
linia produktu
Supelclean
skład
bed wt., 1 g
opakowanie
pk of 30
metody
solid phase extraction (SPE): suitable
pojemność
6 mL
Matryca
magnesium silicate base material
grupa aktywna macierzy
Florisil phase
wielkość cząstki
100-200 mesh
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
normal phase
Opis ogólny
Supelclean LC-Florisil® SPE tube is commonly used in environmental analysis to reduce leachables from PP hardware and PE frits.
Informacje prawne
Florisil is a registered trademark of U.S. Silica Company
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)