Kluczowe dokumenty
5.04913
Sigma-Aldrich
Aniracetam
Synonim(y):
1-(4-metoksybenzoilo)pirolidyn-2-on, Draganon, Sarpul, Ampamet, Memodrin, Referan, Memodrin, Referan, 1-(4-metoksybenzoilo)pirolidyn-2-on, Draganon, Sarpul, Ampamet
Wybierz wielkość
50 MG
564,00 zł
564,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 MG
564,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H13NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
219.24
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
564,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
≥99% (HPLC)
Poziom jakości
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
white
rozpuszczalność
DMSO: 100 mM
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
N2(CCCC2=O)C(=O)c1ccc(cc1)OC
InChI
1S/C12H13NO3/c1-16-10-6-4-9(5-7-10)12(15)13-8-2-3-11(13)14/h4-7H,2-3,8H2,1H3
Klucz InChI
ZXNRTKGTQJPIJK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Pozytywny modulator allosteryczny selektywny dla receptorów AMPA. Spowalnia szybkość dezaktywacji receptora AMPA bez zmiany siły działania agonistycznego. Wiodący kandydat wśród nootropów ampakinowych do poprawy funkcji poznawczych. Szeroko stosowany w badaniach nad różnymi funkcjami mózgu (tj. uczenie się i pamięć, funkcje poznawcze) i zaburzeniami (depresja, zaburzenia lękowe, choroba Alzheimera i starzenie się).
Należy pamiętać, że masa cząsteczkowa tego związku jest zależna od partii ze względu na zmienną zawartość wody.
Działania biochem./fizjol.
Główny cel
Receptory AMPA
Ostrzeżenie
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Inne uwagi
Koliaki, C., et al. 2012. CNS Neuroscience & Therapeutics.18, 302.
Lynch, G., et al. 2011. Pharmacol. Biochem. Behav.99, 116.
Nakamura, K., et al. 2001. Eur. J. Pharmacol.420, 33.
Ito, I. et al., 1990. J. Physiol.424, 553.
Isaacson et al., 1991. PNAS.88, 1093.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2