52641-U
Discovery® DSC-NH2 SPE Tube
bed wt. 2 g, volume 12 mL, pk of 20
Wybierz wielkość
615,00 zł
Cena katalogowa1230,00 złZaoszczędź 50%Wybierz wielkość
About This Item
615,00 zł
Cena katalogowa1230,00 złZaoszczędź 50%Polecane produkty
Materiały
PE frit (20 μm)
polypropylene
Poziom jakości
Właściwości
endcapped
skład
bed wt., 2 g
opakowanie
pk of 20
metody
solid phase extraction (SPE): suitable
powierzchnia
480 m2/g
pojemność
12 mL
~0.43 meq/g capacity
Matryca
silica gel base material (irregularly shaped, acid washed)
grupa aktywna macierzy
amino phase
wielkość cząstki
50 μm
wielkość porów
70 Å pore size
pKa
9.8
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
ion exchange
normal phase
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Sample Matrix Compatibility: Organic or aqueous solutions
- Polymerically bonded, aminopropyl phase that is very polar in nature (hydrogen bonding) allowing for both normal phase and ion exchange applications
- A weak anion exchanger with a pKa of 9.8. At pH 7.8 or below, the functional groups are positively charged
- Ion exchange capacity is ∼ 0.43 meq/g.
- Allows the rapid release of very strong anions such as sulfonic acids that may be retained irreversibly by strong anion exchangers
- Can be used in some reversed-phase applications (due to ethyl spacer); however, it is predominately used as an ion-exchange or normal phase sorbent due to its polar nature
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>464.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
> 240 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)