Kluczowe dokumenty
58985C30
Supelco
SUPELCOSIL LC-18 (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 3 mm, HPLC Column
Wybierz wielkość
1 EA
4180,00 zł
4180,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
4180,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
4180,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Nazwa produktu
SUPELCOSIL LC-18 HPLC Column, 3 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 3 mm
Materiały
stainless steel column
Poziom jakości
agency
suitable for USP L1
linia produktu
SUPELCOSIL
Właściwości
endcapped
producent / nazwa handlowa
SUPELCOSIL
opakowanie
1 ea of
zakres etykietowania
11.0% carbon loading
Parametry
≤70 °C temp. limit
400 bar pressure (5801 psi)
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
15 cm × 3 mm
powierzchnia
170 m2/g
pokrycie powierzchni
surface coverage 3.1 μmol/m2
Matryca
silica gel, spherical particle platform
fully porous particle
grupa aktywna macierzy
C18 (octadecyl) phase
wielkość cząstki
3 μm
wielkość porów
120 Å
pH
2-7.5
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
A general purpose hydrophobic alkyl phase that is very retentive and gives good peak shape for a wide variety of compounds.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)