Kluczowe dokumenty
509965
Supelco
Model 206 SCOTTY® Regulator
with 1/8-inch tube connector included
Wybierz wielkość
1 EA
4050,00 zł
4050,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
4050,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41112500
4050,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Właściwości
gauge (4000psi)
opakowanie
pkg of 1 ea
Zastosowanie
environmental
kompatybilność
for use with Scotty HP
Opis ogólny
  • Stainless steel body with 316L stainless steel/Elgiloy diaphragm
  • Supply pressure gauge 0-3000 psig
  • Delivery pressure range 0-100 psig (Delivery pressure gauge 0-200 psig)
  • CGA 180 connector
Przypis
Syringe adapter (P/N 609010) is optional, should be purchased separately
Informacje prawne
SCOTTY is a registered trademark of Air Liquide
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)