As mentioned in the "Description" section under "Caution", this product can not be used with Oxygen.
Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1380,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41112500
NACRES:
SB.54
1380,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóctechnique(s)
gas chromatography (GC): suitable using :Suitable
General description
Reliable pressure regulation to 1 psig (0.07 kg/cm2), indicated on a 0-60 psi (4.2 kg/cm2) gauge. Easily connects to SCOTTY 14 cylinders with the 1/8-inch NPT connector provided. You can also attach the syringe adapter (Cat. No. 609010) to the regulator for low pressure sample removal. Aluminum body with acetyl resin bonnet. Maximum inlet pressure: 400 psi (28.1 kg/cm2).
Disclaimer
Cannot be used with Oxygen
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description Ultra-High Purity version (outlet pressure 0-100 psi, 1/8 in. stainless steel fittings) | description brass body | description stainless steel body |
| technique(s) gas chromatography (GC): suitable using :Suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable using :Suitable | technique(s) - | technique(s) - |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Would this regulator work when using oxygen ?