Przejdź do
22066
SWAGELOK® Connector to Male NPT
brass, 1/8 in. SWAGELOK, 1/4 in. male NPT, 200-1-4
Synonim(y):
Swagelok® 200-1-4,BRASS CONNECTOR 1/8TX1/4P PK2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
2 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
134,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115717
NACRES:
SB.54
134,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
brass
packaging
pkg of 2 ea
manufacturer/tradename
200-1-4
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable using :Suitable
fitting
1/4 in. male NPT, 1/8 in. SWAGELOK
General description
Nuts and ferrules included.
Legal Information
SWAGELOK is a registered trademark of Swagelok Company
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
220672151922082
description
brass, 1/8 in. SWAGELOK, 1/4 in. male NPT, 200-1-4
description
stainless steel, 1/8 in. SWAGELOK, 1/4 in. male NPT, 200-1-4
description
brass, 1/4 in. SWAGELOK, 1/4 in. male NPT, 400-1-4
description
brass, 1/8 in. SWAGELOK, 1/8 in. male NPT, 200-1-2
fitting
1/8 in. SWAGELOK, 1/4 in. male NPT
fitting
1/8 in. SWAGELOK, 1/4 in. male NPT
fitting
1/4 in. SWAGELOK, 1/4 in. male NPT
fitting
1/8 in. SWAGELOK, 1/8 in. male NPT
packaging
pkg of 2 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 2 ea
packaging
pkg of 2 ea
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable using :Suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable using :Suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable using :Suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable using :Suitable
material
brass
material
stainless steel
material
brass
material
brass
manufacturer/tradename
200-1-4
manufacturer/tradename
200-1-4
manufacturer/tradename
400-1-4
manufacturer/tradename
200-1-2
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Swagelok® Connector to Male NPT
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)