Kluczowe dokumenty
609010
Supelco
Syringe Adaptor
analytical standard
Wybierz wielkość
1 EA
610,00 zł
610,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
610,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12000000
610,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
analytical standard
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Air Liquide America Specialty Gases LLC 16-05-129SP
metody
gas chromatography (GC): suitable
Opis ogólny
The syringe adapter permits the withdrawal of calibration gas through a silicone rubber septum seal using a gas syringe. The adapter has a minimal interval volume and is equipped with an intentional leak at the septum to fully purge the adapter with calibration gas prior to filling the syringe. The adapter is constructed of chromium-plated brass. Maximum pressure 240 psi (16.9 kg/cm2). 1/8 inch NPT male fitting.
For use with Air Liquide′s Scotty Gas calibration standards supplied in the 14L and 48L cylinders. Additional septa may ordered using p/n 608010.
Inne uwagi
Adapter strzykawki może być używany do celów kalibracji, w pomiarach rozpuszczalności równowagowej substancji o niskiej lotności, w dwutlenku węgla poprzez sprzężenie z systemem chromatograficznym cieczy nadkrytycznej (SFC).[1]
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Anton K and Berger C
Supercritical Fluid Chromatography with Patked Columns: Techniques and Applications (1997)