Kluczowe dokumenty
Z506575
Perfektum® one-way high pressure stopcock
male Luer lock to threaded female Luer lock
Wybierz wielkość
1 EA
1080,00 zł
1080,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1080,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122000
NACRES:
NB.03
1080,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
producent / nazwa handlowa
Cadence Science 6021HP
Opis ogólny
Chrome-plated brass body. High pressure rating up to 290psi.
Informacje prawne
Perfektum is a registered trademark of Cadence Science
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)