Kluczowe dokumenty
507369
Supelco
Vials, screw top, clear glass (vial only)
volume 1.5 mL, clear glass vial, thread for 8-425, O.D. × H × I.D. 12 mm × 30 mm × 4.6 mm, pkg of 100 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41121806
Materiały
clear glass vial
opis
for PerkinElmer Autosampler
Właściwości
closure type screw top vial
opakowanie
pkg of 100 ea
śr. zewn. × wys. × śr. wewn.
12 mm × 30 mm × 4.6 mm
pojemność
1.5 mL
dopasowywanie
thread for 8-425
Opis ogólny
Fiolki są odpowiednie do wstrzykiwania próbek z autosamplera. Są one dostępne w różnych rozmiarach, choć częściej używane są fiolki o pojemności 2 ml. Igła autosamplera przebija nakrętkę podczas wstrzykiwania i pobiera wymagane porcje próbki z fiolek. Zakręcane fiolki (objętość 1,5 ml, przezroczyste szkło, O.D. × H. 12 mm × 30 mm) są używane w wielu autosamplerach ze standardowym otworem 4,6 mm. Gwinty na standardowych fiolkach to 8-425.
Przydatność
Autoklawowalne, łatwe w utrzymaniu. Fiolka jest używana do przechowywania lub jako rodzaj zamknięcia.
Clarus 500, Clarus 600
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)