G005890
Analiza HPLC paklitakselu i związków pokrewnych na aparacie 2445 Express F5
application for HPLC
About This Item
metody
HPLC: suitable
parametry testowe
column: Ascentis Express F5, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (50631-U)
mobile phase: [A] water; [B] acetonitrile; (60:40, A:B)
flow rate: 1.5 mL/min
pressure: 2727 psi (188 bar)
column temp.: 30 °C
detector: UV, 227 nm
injection: 5 μL
sample: taxols 25 μg/mL in 70:15:15, water:methanol:acetonitrile
przydatność
application for HPLC
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Komentarz do analizy
Opracowana metoda może być łatwo stosowana do rutynowej kontroli jakości paklitakselu luzem i w postaci pozajelitowej w krótkim czasie analizy. Metoda ta oferuje korzyści w postaci wyższej wydajności, zmniejszonego przeciwciśnienia i krótszego czasu pracy w porównaniu z tradycyjnymi metodami stosowanymi w kolumnach o całkowicie porowatych cząstkach 5 μm.
Informacje prawne
Analit
Standardowe
kolumna analityczna
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)