Kluczowe dokumenty
50635-U
Supelco
Ascentis® Express 90 Å F5 (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 5 mm × 4.6 mm, HPLC Guard Cartridge, pkg of 3 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Nazwa produktu
Ascentis® Express F5, 5 μm Guard Cartridge, 5 μm particle size, L × I.D. 5 mm × 4.6 mm, pkg of 3 ea
Materiały
stainless steel column
Poziom jakości
agency
suitable for USP L43
linia produktu
Ascentis®
Właściwości
endcapped
opakowanie
pkg of 3 ea
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
dł. × śr. wewn.
5 mm × 4.6 mm
powierzchnia
90 m2/g
Matryca
superficially porous particle
grupa aktywna macierzy
PFP (pentafluorophenyl) phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
90 Å
pH robocze
2-8
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
Kolumny ochronne 2445 Express zapewniają fizyczną (filtrację) i chemiczną ochronę kosztownych kolumn analitycznych bez uszczerbku dla bardzo wysokiej wydajności kolumn Ascentis Express. Kolumny ochronne Ascentis Express mogą być używane w sposób ciągły pod ciśnieniem do 600 barów (9000 psi), przy czym wystarczy je dokręcić ręcznie. Wkłady ochronne można łatwo wymieniać bez konieczności zdejmowania uchwytu kolumny ochronnej z toru przepływu. Wkłady są wypełnione cząsteczkami Ascentis Express 4475. Uchwyt kolumny ochronnej należy zamawiać osobno.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Fused-Core is a registered trademark of Advanced Materials Technology, Inc.
wymagane, ale niedostarczone
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Iltaf Shah et al.
The Journal of steroid biochemistry and molecular biology, 180, 118-128 (2018-02-13)
Research shows that immunoassay techniques are not the best choice for the estimation of vitamin D in human blood samples. The main reasons are that some immunoassays are not able to distinguish between 25-OHD3 and 25-OHD2 vitamin D metabolites. Furthermore
Maria A Khalikova et al.
Talanta, 130, 433-441 (2014-08-28)
The presented work describes the development of a simple, fast and effective on-line SPE-UHPLC-UV/vis method using fused core particle columns for extraction, separation and quantitative analysis of the nine illegal dyes, most frequently found in chilli-containing spices. The red dyes
Alex D Batista et al.
Talanta, 133, 142-149 (2014-12-02)
On-line sample pretreatment (clean-up and analyte preconcentration) is for the first time coupled to sequential injection chromatography. The approach combines anion-exchange solid-phase extraction and the highly effective pentafluorophenylpropyl (F5) fused-core particle column for separation of eight sulfonamide antibiotics with similar
Imran Ali et al.
Journal of separation science, 35(23), 3235-3249 (2012-11-28)
New generation columns, i.e. packed with superficially porous silica particles are available as trade names with following manufacturers: Halo, Ascentis Express, Proshell 120, Kinetex, Accucore, Sunshell, and Nucleoshell. These provide ultra-fast HPLC separations for a variety of compounds with moderate
Jan Soukup et al.
Journal of chromatography. A, 1374, 102-111 (2014-12-30)
Excess adsorption of water from aqueous acetonitrile mobile phases was investigated on 16 stationary phases using the frontal analysis method and coulometric Karl-Fischer titration. The stationary phases include silica gel and silica-bonded phases with different polarities, octadecyl and cholesterol, phenyl