Merck
55253-U
Supelco
Supelclean Sulfoxide SPE Tube
PE frit, bed wt. 3 g, volume 6 mL, pk of 30
Synonim(y):
Pojemnik SPE z sulfotlenkiem (do PCB), 6 ml
Wybierz wielkość
30 EA
1430,00 zł
1430,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczePoproś o próbkę
Wybierz wielkość
Zmień widok
30 EA
1430,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41115712
NACRES:
NB.21
1430,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczePoproś o próbkę
Materiały
PE frit
linia produktu
Supelclean
skład
bed wt., 3 g
opakowanie
pk of 30
metody
solid phase extraction (SPE): suitable
pojemność
6 mL
grupa aktywna macierzy
sulfoxide phase
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
normal phase
Opis ogólny
Supelclean Sulfoxide SPE consists of a silica-bonded sulfoxide (-SO) phase. The technology was specifically developed for the extraction of polychlorinated biphenyls (PCBs) from transformer, waste and mineral oil. PCB retention is facilitated via interaction between the SPE phase′s electrophilic sulfur atom and the π-electron cloud formed from aromatic rings inherent with PCBs. This unique SPE phase offers a simple and efficient sample prep method for identifying PCBs at quantitation limits of 0.5 ppm.
Informacje prawne
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)