Kluczowe dokumenty
502685
Upchurch Precolumn MicroFilter
for use with 1/16 in. O.D. tubing, stainless steel frit
Wybierz wielkość
1 EA
708,00 zł
708,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
708,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
708,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Materiały
stainless steel frit
opakowanie
pkg of 1 ea
dopasowywanie
10-32 female Upchurch inlet fitting for 1/16 in. O.D. tubing
10-32 male Upchurch outlet fitting for 1/16 in.
kompatybilność
for use with 1/16 in. O.D. tubing
Opis ogólny
PEEK housing with in-line filter connects capillary tubing (using Microtight tubing sleeves) or 1/16 in. O.D. tubing to female 10-32 fitting. Swept volume of 0.3 μL. Includes 5 × 0.5 μm frits (one installed).
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)