Przejdź do
55078
Upchurch Biocompatible Precolumn Filter
pore size 2.0 μm, pkg of 1 ea
Synonim(y):
HIGH PRESSURE INLINE FILTER, 2UM, EA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
180,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115700
NACRES:
NB.21
180,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
packaging
pkg of 1 ea
pore size
2.0 μm
General description
In-line installation. Stainless steel body with inert polyetherether-ketone (PEEK) end fittings. Choose either a 0.5 μm or 2 μm PEEK frit in one endfitting.
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
550795508157677
description
pore size 2.0 μm, pkg of 1 ea
description
pore size 0.5 μm, pkg of 1 ea
description
pore size 2.0 μm, pkg of 10 ea
description
frit diam. 3 mm
pore size
2.0 μm
pore size
0.5 μm
pore size
2.0 μm
pore size
0.5 μm
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 10 ea
packaging
pkg of 10 ea
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)