Przejdź do
57692
RheFlex® PEEK Fittings
Ferrule pack, 1/16 in. tubing
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
136,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115700
NACRES:
NB.21
136,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
packaging
pkg of 5 ea
compatibility
1/16 in. tubing
General description
PEEK (polyetheretherketone) fingertight fittings (ferrule pack) are convenient, inert, and biocompatible. Use these fittings with 1/16 in. O.D. PEEK, stainless steel, titanium, Tefzel, or PTFE tubing. PEEK fittings are compatible with all HPLC solvents (avoid concentrated sulfuric and nitric acids), and can be used at temperatures up to 150° C. Unlike stainless steel ferrules, PEEK ferrules do not permanently lock into place on the tubing. This allows the interchanging of fittings with tubing and columns, from manufacturer to manufacturer (e.g. from Agilent to Waters), and still form a zero dead volume, leak-free connection.
Features and Benefits
For Rheodyne valves. Hold to 5000 psi (350 kg/cm²).
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Legal Information
RheFlex is a registered trademark of IDEX Health & Science, LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
5769157477Z227250
description
Ferrule pack, 1/16 in. tubing
description
Short fitting set, 1/16 in. tubing
description
Fitting set, 1/8 in. tubing
description
One-piece fingertight, pkg of 5 ea
packaging
pkg of 5 ea
packaging
pkg of 5 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 5 ea
compatibility
1/16 in. tubing
compatibility
1/16 in. tubing
compatibility
1/8 in. tubing
compatibility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under RheFlex® PEEK Fittings
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)