Przejdź do
48882
ASTM® D2887 Calibration Mix
(varied), analytical standard
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
6 amp
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
302,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.24
302,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
agency
ASTM® D2887
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
pkg of 6 × 1 mL
concentration
(varied)
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
petroleum
format
multi-component solution
storage temp.
2-30°C
General description
ASTM® D2887 calibration mix is a mixture of C6-C44 hydrocarbons in cyclohexane.
Aroclor 1248 is a light yellow to yellow-green colored, commercially available polychlorinated biphenyl product liquid mixture, that consists of tri-, tetra-, and pentachloro congeners.
Application
It was used to calculate the retention index of compunds, during experimental study done to identify the corrosion inhibiting long-chain primary alkyl amines, using GC-MS method.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
472124721148136
description
(varied), analytical standard
description
(each component at the nominal wt% indicated), analytical standard
description
analytical standard
description
analytical standard
application(s)
petroleum
application(s)
petroleum
application(s)
petroleum
application(s)
environmental
petroleum
format
multi-component solution
format
multi-component solution
format
multi-component solution
format
multi-component solution
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
agency
ASTM® D2887
agency
ASTM® D4815
agency
ASTM® D4815
agency
MISA (Canada) Group 23
CofA
current certificate can be downloaded
CofA
current certificate can be downloaded
CofA
current certificate can be downloaded
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
pkg of 6 × 1 mL
packaging
ampule of 1 mL
packaging
-
packaging
ampule of 1 mL
Analit
Opis
  • Decane 11.84 % (w/w)
  • Dodecane 11.78 % (w/w)
  • Dotriacontane .983 % (w/w)
  • Eicosane 1.966 % (w/w)
  • Heptane 5.97 % (w/w)
  • Hexadecane 9.8 % (w/w)
  • Hexane 7.79 % (w/w)
  • Hexatriacontane .983 % (w/w)
  • Nonane 7.84 % (w/w)
  • Octacosane .983 % (w/w)
  • Octadecane 4.915 % (w/w)
  • Octane 7.88 % (w/w)
  • Tetracontane .983 % (w/w)
  • Tetracosane 1.966 % (w/w)
  • Tetradecane 11.56 % (w/w)
  • Tetratetracontane .983 % (w/w)
  • Undecane 11.78 % (w/w)
Zobacz wszystko (17)
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Narządy docelowe
Central nervous system, Nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
-7.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-22 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
110-54-3
CAS No.
111-84-2 + 110-54-3 + 124-18-5 + 142-82-5 + 111-65-9 + 1120-21-4
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?