Przejdź do
48884
ASTM® D3710 Qualitative Calibration Mix
analytical standard
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
6 x 1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
293,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
293,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
agency
ASTM® D3710
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
pkg of 6 × 1 mL
concentration
(each component in the approximate proportions (w/w) indicated)
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
petroleum
format
multi-component solution
storage temp.
2-30°C
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
500658502286500623
description
analytical standard
description
analytical standard
description
C16 - C44, 0.01 % (w/w) each component in cyclohexane, analytical standard
description
6.25 % (w/w) each component, analytical standard
application(s)
petroleum
application(s)
petroleum
application(s)
petroleum
application(s)
petroleum
format
multi-component solution
format
multi-component solution
format
multi-component solution
format
multi-component solution
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
agency
ASTM® D3710
agency
ASTM® D3710
agency
ASTM® D5442
agency
ASTM® D5442
CofA
current certificate can be downloaded
CofA
current certificate can be downloaded
CofA
current certificate can be downloaded
CofA
current certificate can be downloaded
concentration
(each component in the approximate proportions (w/w) indicated)
concentration
0.5 wt. % (except where noted)
concentration
0.01 % (w/w) each component in cyclohexane
concentration
6.25 % (w/w) each component
Analit
Opis
  • Butane % (w/w)
  • Butylbenzene 3.2 wt. %
  • Decane 3.2 % (w/w)
  • 2,4-Dimethylpentane 5.4 % (w/w)
  • Dodecane 3.2 % (w/w)
  • Heptane 9.7 % (w/w)
  • Hexane 5.4 % (w/w)
  • 2-Methylbutane 9.7 % (w/w)
  • 2-Methylpentane 5.4 % (w/w)
  • 2-Methylpropane 1.5 % (w/w)
  • Octane 5.4 % (w/w)
  • Pentadecane 2.2 % (w/w)
  • Pentane 7.6 % (w/w)
  • Propane 1.5 % (w/w)
  • Propylbenzene 4.3 % (w/w)
  • Tetradecane 2.2 % (w/w)
  • Toluene 10.8 % (w/w)
  • Tridecane 2.2 % (w/w)
  • p-Xylene 13 % (w/w)
Zobacz wszystko (19)
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
-99.9 °F - closed cup
flash_point_c
-73.3 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
108-88-3
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)