Przejdź do
54777
LiChrospher® RP-18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 3.2 mm, HPLC Column
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4020,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
NB.21
L × i.d.:
25 cm × 3.2 mm
Particle size:
5 μm
Matrix active group:
C18 (RP18), C18 (octadecyl) phase
Pore size:
100 Å
Matrix:
octadecyl, silica particle platform
4020,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
LiChrospher® RP-18 HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 3.2 mm
agency
suitable for USP L1
Quality Segment
feature
endcapped: no
manufacturer/tradename
LiChrospher®
extent of labeling
21% Carbon loading
parameter
≤70 °C temp. range, 400 bar pressure (5801 psi)
technique(s)
HPLC: suitable
L × I.D.
25 cm × 3.2 mm
surface area
350 m2/g
matrix
octadecyl, silica particle platform
matrix active group
C18 (RP18), C18 (octadecyl) phase
particle size
5 μm
pore size
100 Å
application(s)
food and beverages
separation technique
reversed phase
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Legal Information
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
547765477454775
description
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 3.2 mm
description
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
description
5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
description
5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 3.2 mm
particle size
5 μm
particle size
5 μm
particle size
5 μm
particle size
5 μm
separation technique
reversed phase
separation technique
reversed phase
separation technique
reversed phase
separation technique
reversed phase
L × I.D.
25 cm × 3.2 mm
L × I.D.
25 cm × 4.6 mm
L × I.D.
15 cm × 4.6 mm
L × I.D.
15 cm × 3.2 mm
matrix active group
C18 (RP18), C18 (octadecyl) phase
matrix active group
C18 (RP18), C18 (octadecyl) phase
matrix active group
C18 (octadecyl) phase, C18 (RP18)
matrix active group
C18 (octadecyl) phase, C18 (RP18)
matrix
silica particle platform, octadecyl
matrix
octadecyl, silica particle platform
matrix
octadecyl, silica particle platform
matrix
octadecyl, silica particle platform
agency
suitable for USP L1
agency
suitable for USP L1
agency
suitable for USP L1
agency
suitable for USP L1
Still not finding the right product?
Explore all of our products under LiChrospher® RP-18 HPLC Column
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)