Merck
47995-U
Supelco
Di(2-ethylhexyl)adipate solution
certified reference material, 2000 μg/mL in methanol
Synonim(y):
Adypinian bis(2-etyloheksylu), DEHA
Wybierz wielkość
1 ML
216,00 zł
216,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 ML
216,00 zł
About This Item
Numer CAS:
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
77101502
NACRES:
NA.24
216,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
agency
EPA 506
linia produktu
TraceCERT®
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
Właściwości
standard type calibration
opakowanie
ampule of 1 mL
stężenie
2000 μg/mL in methanol
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Format
single component solution
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O(CC(CCCC)CC)C(=O)CCCCC(=O)OCC(CCCC)CC
InChI
1S/C22H42O4/c1-5-9-13-19(7-3)17-25-21(23)15-11-12-16-22(24)26-18-20(8-4)14-10-6-2/h19-20H,5-18H2,1-4H3
Klucz InChI
SAOKZLXYCUGLFA-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Adypinian di(2-etyloheksylu) jest substancją zanieczyszczającą środowisko, należącą do klasy estrów ftalanowych. Jest szeroko stosowany jako dodatek w produkcji tworzyw sztucznych z polichlorku winylu (PVC), które pomagają zwiększyć elastyczność.[1]
Zastosowanie
Adypinian di(2-etyloheksylu) może być stosowany jako wzorzec odniesienia do ilościowego oznaczania analitu w foliach do pakowania żywności[2] i próbkach wody[1] przy użyciu technik chromatograficznych.
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Determination of phthalate esters in water samples by solid-phase microextraction and gas chromatography with mass spectrometric detection
Penalver.A, et al.
Journal of Chromatography A, 872(1-2), 191-201 (2000)
Extraction and gas chromatographic evaluation of plasticizers content in food packaging films
Bonini M, et al.
Microchemical Journal, Devoted to the Application of Microtechniques in All Branches of Science, 90(1), 31-36 (2008)
Kirsten Jarfelt et al.
Reproductive toxicology (Elmsford, N.Y.), 19(4), 505-515 (2005-03-08)
Di(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) is a well-known testicular toxicant inducing adverse effects in androgen responsive tissues. Therefore, di(2-ethylhexyl) adipate (DEHA) is currently being evaluated as a potential substitute for DEHP. Similarities in structure and metabolism of DEHP and DEHA have led
K A Robillard et al.
Bulletin of environmental contamination and toxicology, 80(6), 539-543 (2008-05-17)
A water solubility of 5.5 (+/-0.22) microg/L for di(2-ethylhexyl) adipate (DEHA) was measured using the slow-stir method. This value is consistent with computer estimations and over two orders of magnitude lower than that previously determined using the shake-flask method. We
Mohd Basyaruddin Abdul Rahman et al.
Applied biochemistry and biotechnology, 158(3), 722-735 (2009-01-10)
In this study, an artificial neural network (ANN) trained by backpropagation algorithm, Levenberg-Marquadart, was applied to predict the yield of enzymatic synthesis of dioctyl adipate. Immobilized Candida antarctica lipase B was used as a biocatalyst for the reaction. Temperature, time