Kluczowe dokumenty
442388
3-Methylcholanthrene
analytical standard
Wybierz wielkość
330,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
330,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
ampule of 50 mg
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
280 °C/80 mmHg (lit.)
mp
178-180 °C (lit.)
Zastosowanie
environmental
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
Cc1ccc2cc3c(ccc4ccccc34)c5CCc1c25
InChI
1S/C21H16/c1-13-6-7-15-12-20-17-5-3-2-4-14(17)8-9-18(20)19-11-10-16(13)21(15)19/h2-9,12H,10-11H2,1H3
Klucz InChI
PPQNQXQZIWHJRB-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 4 - Carc. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?