Kluczowe dokumenty
442271
1-Naphthylamine
analytical standard
Synonim(y):
α-Naphthylamine, 1-Aminonaphthalene
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
opakowanie
ampule of 250 mg
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
tw
301 °C (lit.)
mp
47-50 °C (lit.)
gęstość
1.114 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
neat
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
Nc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C10H9N/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H,11H2
Klucz InChI
RUFPHBVGCFYCNW-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1A
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
314.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
157 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?