Przejdź do
R8759
Ribonucleic acid, transfer from baker′s yeast (S. cerevisiae)
Type X-SA, lyophilized powder
Synonim(y):
Transfer RNA, tRNA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
341,00 zł
500 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1110,00 zł
2000 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3080,00 zł
10000 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
11 120,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
41106305
NACRES:
NA.51
MDL number:
Form:
lyophilized powder
Solubility:
water: 10 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to light yellow
Storage temp.:
−20°C
341,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
type
Type X-SA
Quality Segment
form
lyophilized powder
color
white to off-white
solubility
water: 10 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to light yellow
storage temp.
−20°C
Application
Ribonucleic acid, transfer from baker′s yeast S. cerevisiae may be used as a starting material for the purification of specific amino acyl-tRNA species by methods such as liquid column chromatography or high-performance liquid chromatography (HPLC).
Preparation Note
Prepared by a modification of the procedure of Hancher, C.W., et al., Biotechnol. Bioeng., 11, 1055 (1969).
Other Notes
One unit will yield an A260 of 1.0 in 1.0 mL of water (1 cm light path).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
R1753R5636R6750
description
Type X-SA, lyophilized powder
description
Type XX, Strain W, lyophilized powder
description
buffered aqueous solution
description
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
buffered aqueous solution
form
powder
solubility
water: 10 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to light yellow
solubility
-
solubility
-
solubility
water: 10 mg/mL, clear to very slightly hazy (faint yellow to light yellow)
color
white to off-white
color
white to off-white
color
-
color
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
type
Type X-SA
type
Type XX
type
-
type
-
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. R8759の製品は,容量がUNITで表記されていますが,100 unitsは重量に換算すると何gでしょうか?
    1 answer
    1. This product is sold on the basis of units. The units per mg are analyzed on a lot-to-lot basis ranging from 18-22 U/mg solid. As a result, the mg per vial for 100 U can range from 4.55 mg to 5.56 mg solid. Please see the link below to review a sample or lot-specific Certificate of Analysis:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/r8759#product-documentation
      Helpful?
  2. Can this tRNA be used for RNA precipitation?
    1 answer
    1. This tRNA product has not been tested for any specific application, and application compatibility will need to be determined by the end user.
      Helpful?
  3. I would be interested to buy R8759-100UN, but it does not state how many mg are provided per vial. Could you please let me know.
    1 answer
    1. This product is sold on the basis of units. The units per mg are analyzed on a lot-to-lot basis ranging from 18-22 U/mg solid. As a result, the mg per vial for 100 U can range from 4.55 mg to 5.56 mg solid. Please see the link below to review a sample or lot-specific Certificate of Analysis:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/r8759#product-documentation
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review