Przejdź do
R6875
Ribonucleic acid from torula yeast
core, Type II-C
Synonim(y):
RNA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3970,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
41106305
NACRES:
NA.51
MDL number:
Storage temp.:
−20°C
3970,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
type
Type II-C
storage temp.
−20°C
Application
Ribonucleic acid (RNA) from torula yeast may be used as a substrate for studying ribonuclease activities of enzymes such as ribonuclease-A, ribonuclease T1 (RNAase) and bougainvillea xbuttiana antiviral protein 1 (BBAP1).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
R3629R6625R8508
description
core, Type II-C
description
Type IX
description
Type VI
description
buffered aqueous solution
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
type
Type II-C
type
Type IX
type
Type VI
type
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ribonucleic acid from torula yeast
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)