Kluczowe dokumenty
442210
1,1-Dichloro-2-propanone
analytical standard
Synonim(y):
1,1-Dichloroacetone
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
opakowanie
ampule of 1000 mg
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.446 (lit.)
tw
117-118 °C (lit.)
gęstość
1.327 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
environmental
format
neat
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
CC(=O)C(Cl)Cl
InChI
1S/C3H4Cl2O/c1-2(6)3(4)5/h3H,1H3
Klucz InChI
CSVFWMMPUJDVKH-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
114.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
45.8 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?