Merck
234478
Sigma-Aldrich
1-Chloro-3-iodopropane
99%
Synonim(y):
Trimethylene chloroiodide
Wybierz wielkość
25 G
309,00 zł
100 G
403,50 zł
309,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
309,00 zł
100 G
403,50 zł
About This Item
Wzór liniowy:
Cl(CH2)3I
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
204.44
Beilstein:
1731115
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
309,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
gęstość pary
6.8 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
2 mmHg ( 20 °C)
Próba
99%
Formularz
liquid
zawiera
copper as stabilizer
współczynnik refrakcji
n20/D 1.548 (lit.)
bp
170-172 °C (lit.)
gęstość
1.904 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
iodo
ciąg SMILES
ClCCCI
InChI
1S/C3H6ClI/c4-2-1-3-5/h1-3H2
Klucz InChI
SFOYQZYQTQDRIY-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
1-Chloro-3-iodopropane undergoes asymmetric α-alkylation with N-sulfinyl imidates to yield 2-substituted N-tert-butanesulfinyl-5-chloropentanimidates[1]. Electroreduction of 1-chloro-3-iodopropane at glassy carbon electrode in dimethylformamide containing tetra-n-butylammonium perchlorate has been investigated by cyclic voltammetry[2]. It also participates in conjugate addition of alkyl iodides to α,β-unsaturated nitriles in water[3].
Zastosowanie
1-Chloro-3-iodopropane has been used in the synthesis of:
  • N-[4-[5-(2,4-diamino-6-oxo-1,6-dihydropyrimidin-5-yl)-2-(2,2,2-trifluoroacetyl)pentyl]benzoyl]-L-glutamic acid, an inhibitor of glycinamide ribonucleotide transformylase (GAR Tfase) and aminoimidazole carboxamide ribonucleotide transformylase (AICAR Tfase)[4]
  • interesting ″proton sponge″ type molecule quino[7,8-h]quinoline[5]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Synthesis of 1, 2, 3, 4-tetrahydroquinolines and 1, 2, 3, 4-tetrahydro-1, 6-naphthyridines by a directed lithiation reaction.
Reed JN, et al.
Tetrahedron Letters, 29(45), 5725-5728 (1988)
Electrochemical Reduction of 1, 3-Dihalopropanes at Carbon Cathodes in Dimethylformamide.
Pritts WA and Peters DG.
Journal of the Electrochemical Society, 141(4), 990-995 (1994)
Fraser F Fleming et al.
The Journal of organic chemistry, 72(18), 6961-6969 (2007-08-10)
A new silica-supported zinc-copper matrix reagent promotes the conjugate addition of alkyl iodides to cyclic and acyclic alkenenitriles in water. X-ray diffraction and electron microscopy techniques suggest that the active copper species generated from elemental zinc and copper(I) iodide is
Filip Colpaert et al.
The Journal of organic chemistry, 76(1), 234-244 (2010-12-02)
α-Alkylation of N-sulfinyl imidates with 1-chloro-3-iodopropane successfully led to 2-substituted N-tert-butanesulfinyl-5-chloropentanimidates in acceptable diastereomeric ratios (dr 67/33 to 72/28) and good yields (74-86%). Subsequent reduction with NaBH(4) led to the corresponding 2-substituted N-tert-butanesulfinyl-5-chloropentylamines, which could be cyclized to a range
Heng Cheng et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 13(10), 3593-3599 (2005-04-26)
The synthesis and evaluation of N-[4-[5-(2,4-diamino-6-oxo-1,6-dihydropyrimidin-5-yl)-2-(2,2,2-trifluoroacetyl)pentyl]benzoyl]-L-glutamic acid (2) as an inhibitor of glycinamide ribonucleotide transformylase (GAR Tfase) and aminoimidazole carboxamide ribonucleotide transformylase (AICAR Tfase) are reported. The inhibitor 2 was prepared in a convergent synthesis involving C-alkylation of methyl 4-(4,4,4-trifluoro-3-dimethylhydrazonobutyl)benzoate