Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 870,00 zł |
Informacje o tej pozycji
870,00 zł
Quality Segment
assay
≥86.5% (GC)
manufacturer/tradename
Wacker Chemie AG
bp
88-90 °C/76 mmHg (lit.)
mp
9-11 °C (lit.)
density
1.512 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
chloro, ketone
SMILES string
ClCC(=O)C(Cl)Cl
InChI
1S/C3H3Cl3O/c4-1-2(7)3(5)6/h3H,1H2
InChI key
ZWILTCXCTVMANU-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Wacker Chemie AG, ≥86.5% (GC) | description 97% | description high melting isomer, ≥98.0% (GC) | description certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland |
| assay ≥86.5% (GC) | assay 97% | assay ≥98.0% (GC) | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 300 |
| mp 9-11 °C (lit.) | mp - | mp 52-55 °C (lit.), 79-81 °C | mp - |
| bp 88-90 °C/76 mmHg (lit.) | bp 168 °C (lit.) | bp - | bp - |
| density 1.512 g/mL at 20 °C (lit.) | density 1.378 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density - |
| functional group ketone, chloro | functional group ester | functional group - | functional group - |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
wgk
WGK 3
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
flash_point_f
174.2 °F - closed cup
flash_point_c
79 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?