Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 214,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 719,00 zł 539,25 zł |
Informacje o tej pozycji
214,00 zł
vapor density
3.8 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
44 mmHg ( 20 °C)
assay
98%
form
liquid
expl. lim.
7.8 %
refractive index
n20/D 1.461 (lit.)
bp
94 °C (lit.)
density
1.204 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
ClCC(Cl)=C
InChI
1S/C3H4Cl2/c1-3(5)2-4/h1-2H2
InChI key
FALCMQXTWHPRIH-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description 98% | description 97% | description analytical standard |
| assay 98% | assay 97% | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| bp 94 °C (lit.) | bp 104 °C (lit.) | bp - |
| form liquid | form - | form - |
| refractive index n20/D 1.461 (lit.) | refractive index n20/D 1.4675 (lit.) | refractive index - |
| density 1.204 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.225 g/mL at 25 °C (lit.) | density - |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
50.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
10 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
78-88-6
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?