Kluczowe dokumenty
41397
Tebutam
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonim(y):
N-Benzyl-N-isopropylpivalamide
Wybierz wielkość
416,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
416,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(C)N(Cc1ccccc1)C(=O)C(C)(C)C
InChI
1S/C15H23NO/c1-12(2)16(14(17)15(3,4)5)11-13-9-7-6-8-10-13/h6-10,12H,11H2,1-5H3
Klucz InChI
RJKCKKDSSSRYCB-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zawartość certyfikowana przez ilościowy NMR wraz z niepewnością i datą ważności są podane na certyfikacie.
Certyfikat można pobrać ze strony: http://www.sigma aldrich.com
Tebutam to selektywny herbicyd benzamidowy, stosowany do przedwschodowego zwalczania jednorocznych chwastów szerokolistnych i trawiastych, w tym samosiewów zbóż, w rzepaku i roślinach kapustnych, w dawce 2800-3600 g/ha.
Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 2076/2002 z dnia 20 listopada 2002 r. tebutam nie jest zatwierdzony do stosowania w Unii Europejskiej (UE) jako środek ochrony roślin, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1107/2009. Jednak zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 396/2005 domyślny maksymalny limit pozostałości tebutamu w produktach pochodzenia roślinnego i zwierzęcego wynosi 0,01 mg/kg.
Zastosowanie
Tebutam CRM może być również stosowany w sposób podany poniżej:
- Optymalizacja ekstrakcji próbek w oparciu o QuEChERS i ekstrakcję dyspersyjną w fazie stałej (d-SPE) do analizy wielopozostałości 120 pestycydów, 16 wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych i 22 polichlorowanych bifenyli za pomocą chromatografii cieczowej i gazowej sprzężonej z tandemową spektrometrią mas (MS/MS).
- Ocena 250 pozostałości pestycydów wyekstrahowanych metodą QuEChERS ze 103 próbek przetworzonych owoców przy użyciu ultra wysokosprawnej chromatografii cieczowej z tandemową spektrometrią mas (UHPLC-MS/MS).
- Oznaczanie 90 pestycydów, 16 wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych i 22 polichlorowanych bifenyli w próbkach miodu przy użyciu metody QuEChERS w połączeniu z dyspersyjną ekstrakcją do fazy stałej (SPME) do wstępnej obróbki próbek oraz chromatografii cieczowej - tandemowej spektrometrii mas z potrójnym kwadrupolem i chromatografii gazowej - tandemowej spektrometrii mas z pułapką jonową do oznaczania ilościowego.
- Badanie przesiewowe i oznaczanie ilościowe 569 pestycydów w próbkach wiciokrzewu za pomocą kombinacji ultra wysokosprawnej chromatografii cieczowej (UHPLC) i spektrometrii mas o wysokiej rozdzielczości kwadrupol-Orbitrap.
- Jednoczesne oznaczanie pozostałości 134 pestycydów w próbkach herbaty przy użyciu ekstrakcji d-SPE z filtrem wielofunkcyjnym (MFF), a następnie ultra wysokosprawnej chromatografii cieczowej (UPLC) i kwadrupolowej spektrometrii mas czasu przelotu (TOF-MS).
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
176.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
80 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)