Merck
CRM04984
Supelco
Ethalfluralin
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H14F3N3O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
333.26
Beilstein:
2907084
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCN(CC(C)=C)c1c(cc(cc1[N+]([O-])=O)C(F)(F)F)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C13H14F3N3O4/c1-4-17(7-8(2)3)12-10(18(20)21)5-9(13(14,15)16)6-11(12)19(22)23/h5-6H,2,4,7H2,1,3H3
Klucz InChI
PTFJIKYUEPWBMS-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO/IEC 17025 i ISO 17034. Ten CRM jest identyfikowalny z materiałem pierwotnym z NMI, np. NIST lub NMIJ.
Certyfikowana zawartość za pomocą ilościowego NMR wraz z niepewnością i datą ważności są podane na certyfikacie.
Pobierz certyfikat na stronie: http://www.sigma-aldrich.com
Ethalfluralin jest herbicydem stosowanym przed sadzeniem w glebie, który należy do klasy związków 2,6-dinitroanilinowych. Ma niską rozpuszczalność w wodzie i jest wysoce lotny. Działa poprzez hamowanie podziałów mitotycznych komórek w wierzchołkach korzeni i pędów roślin. Jest stosowana do ochrony upraw takich jak bawełna, kukurydza, soja, papryka, pomidory, soczewica, orzeszki ziemne i słoneczniki przed przedwschodowym zwalczaniem szerokiego spektrum jednorocznych traw i chwastów szerokolistnych.
Ethalfluralin nie jest dozwolony do stosowania w Unii Europejskiej, a decyzja o niewłączaniu go do załącznika I dyrektywy 91/414/EWG weszła w życie 12 grudnia 2008 roku. Jednak maksymalny limit pozostałości (MRL) wynoszący 0,01 mg/kg został ustalony zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 777/2013 w odniesieniu do obecności etalfluraliny w różnych produktach pochodzenia roślinnego i zwierzęcego.
Zastosowanie
Jest on przeznaczony do stosowania jako certyfikowany materiał odniesienia (CRM) do kalibracji w chromatografii i innych technikach analitycznych.
Ethalfluralin CRM może być również stosowany w sposób opisany poniżej:
  • Jednoczesne oznaczanie pozostałości siedmiu herbicydów dinitroanilinowych przy użyciu zmodyfikowanej metody QuEChERS sprzężonej z chromatografią gazową - ujemną chemiczną jonizacją - spektrometrią mas (GC-NCI/MS) ze złożonych matryc żywnościowych.
  • Analiza 35 wieloklasowych pestycydów w próbkach miodu metodą ekstrakcji do fazy stałej i chromatografii gazowej ze spektrometrią masową
  • Opracowanie wielopoziomowej metody analizy 200 pestycydów, produktów ich degradacji i 13 polichlorowanych bifenyli (PCB) w próbkach wody metodą chromatografii cieczowej z tandemową spektrometrią mas (LC-MS/MS) i chromatografii gazowej z tandemową spektrometrią mas (GC-MS/MS).
  • Badanie degradacji etalfluraliny w atmosferze w celu zrozumienia konsekwencji emisji etalfluraliny do atmosfery.
  • Identyfikacja i pomiar 160 pestycydów w próbkach wód powierzchniowych, spływu po pniach i opadów, przylegających do pól uprawnych za pomocą GC-MS
Polecane produkty
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A new multiresidue method for the determination of multiclass pesticides, degradation products and PCBs in water using LC-MS/MS and GC-MS (n) systems
Charalampous A C, et al.
International Journal of Environmental Analytical Chemistry, 1283-1298 null
Analysis of 7 dinitroaniline residues in complex food matrices by GC-NCI/MS
Xia G, et al.
Chromatographia, 493-499 null
Nazia Rafique et al.
Environmental monitoring and assessment, 190(11), 666-666 (2018-10-24)
Analytical method for the monitoring of residues of multiclass pesticides (variable chemical structure and chromatographic behavior) in honey has been optimized and in-house validated in the present study. Chemical confirmation of 35 selected pesticides (in-hive-treated pesticides and pesticides applied for
Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for ethalfluralin according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005
European Food Safety Authority
EFSA Journal, 2327 null
Donna A Glinski et al.
Chemosphere, 209, 496-507 (2018-06-26)
To study spray drift contributions to non-targeted habitats, pesticide concentrations in stemflow (water flowing down the trunk of a tree during a rain event), throughfall (water from tree canopy only), and surface water in an agriculturally impacted wetland area near