Przejdź do
82280
1,2-Propanediol
ACS reagent grade, ≥99.5% (GC), viscous liquid, puriss. p.a.
Synonim(y):
1,2-PDO, Propylene glycol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
120,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
343,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CH(OH)CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
76.09
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
200-338-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1340498
Assay:
≥99.5% (GC)
Form:
viscous liquid
120,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
1,2-Propanediol, puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.5% (GC)
Quality Segment
vapor density
2.62 (vs air)
vapor pressure
0.08 mmHg ( 20 °C)
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
assay
≥99.5% (GC)
form
viscous liquid
autoignition temp.
779 °F
shelf life
3 yr
expl. lim.
12.5 %
impurities
≤0.003% free acid (as CH3COOH), ≤0.1% water
evapn. residue
≤0.005%
ign. residue
<0.005% (as SO4)
refractive index
n20/D 1.432 (lit.), n20/D 1.433
bp
187 °C (lit.)
mp
−60 °C (lit.)
density
1.036 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤1 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
cation traces
Ca: ≤5 mg/kg, Cd: ≤1 mg/kg, Co: ≤1 mg/kg, Cr: ≤1 mg/kg, Cu: ≤1 mg/kg, Fe: ≤1 mg/kg, K: ≤20 mg/kg, Mg: ≤1 mg/kg, Mn: ≤1 mg/kg, Na: ≤20 mg/kg, Ni: ≤1 mg/kg, Pb: ≤1 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
SMILES string
CC(O)CO
InChI
1S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5H,2H2,1H3
InChI key
DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
General description
1,2-Propanediol is a 1,2-alkanediol. It can be obtained from glycerol, via hydrogenolysis in the presence of Ru/C and Amberlyst ion-exchange resins.
Application
1,2-Propanediol (propanediol) may be employed as a cryoprotective agent for the preservation (by cooling to sub-zero temperatures) of human embryos[1] and oocytes (human and mouse).[2]
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,2-Propanediol
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
219.2 °F - closed cup
flash_point_c
104 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Verya Daeichin et al.
IEEE transactions on ultrasonics, ferroelectrics, and frequency control, 64(3), 555-567 (2017-01-24)
Although high-frequency ultrasound imaging is gaining attention in various applications, hardly any ultrasound contrast agents (UCAs) dedicated to such frequencies (>15 MHz) are available for contrast-enhanced ultrasound (CEUS) imaging. Moreover, the composition of the limited commercially available UCAs for high-frequency
Jeffrey J Kim et al.
Tobacco induced diseases, 15, 14-14 (2017-02-28)
Despite the rising health and safety concerns of e-cigarettes, a universal e-cigarette testing method is still in its early developmental stage. The aim of this study was to develop an e-liquid Reference Material that can be used to improve accuracy
Alexander Eberle et al.
Journal of the American Chemical Society, 140(4), 1327-1336 (2018-01-10)
Supramolecular self-assembly at the solid-solid interface enables the deposition and monolayer formation of insoluble organic semiconductors under ambient conditions. The underlying process, termed as the organic solid-solid wetting deposition (OSWD), generates two-dimensional adsorbates directly from dispersed three-dimensional organic crystals. This
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
42994-25MG04061835560547
82280-250ML04061833005026
82280-1L04061833005019
82280-200L04061837889837