Przejdź do
47100
n-Paraffin Mix C5,C6,C7,C8
(varied conc.), analytical standard
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
189,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.24
189,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
agency
ASTM® D5442
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
pkg of 500 mg
concentration
(varied conc.)
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
petroleum
format
multi-component solution
storage temp.
2-30°C
General description
n-Paraffin Mix C5,C6,C7,C8 may be used for determining column resolution, retention times, and response factors.
n-Paraffin Mix C5,C6,C7,C8 of analytical standard grade, is used for the analysis of petroleum waxes using gas chromatography (GC) technique.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
500623
description
(varied conc.), analytical standard
description
6.25 % (w/w) each component, analytical standard
format
multi-component solution
format
multi-component solution
application(s)
petroleum
application(s)
petroleum
grade
analytical standard
grade
analytical standard
agency
ASTM® D5442
agency
ASTM® D5442
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
packaging
pkg of 500 mg
packaging
pkg of 500 mg
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
0.5 °F - closed cup
flash_point_c
-17.5 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
110-54-3
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)