Merck
40050-U
Supelco
Hexachlorobutadiene solution
certified reference material, 5000 μg/mL in methanol
About This Item
Numer CAS:
Kod UNSPSC:
77101502
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
linia produktu
TraceCERT®
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
ampule of 1 mL
stężenie
5000 μg/mL in methanol
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
agriculture
Format
single component solution
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C4Cl6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10
Klucz InChI
RWNKSTSCBHKHTB-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
51.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
11 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Beat J Brüschweiler et al.
Mutation research, 699(1-2), 47-54 (2010-04-27)
Tetrachlorinated butadienes (TetraCBDs), pentachlorinated butadienes (PentaCBDs) and hexachloro-1,3-butadiene (hexachlorobutadiene or HexaCBD) are environmental contaminants that can occur in groundwater and drinking water at specific sites. While some toxicological data exist for HexaCBD, only few or no toxicity data are available
M T Li et al.
Bioresource technology, 99(15), 6878-6884 (2008-03-14)
A bacterium (strain HL1) capable of growing with hexachlorobutadiene (HCBD) as sole carbon and energy sources was isolated from a mixture of soil contaminated with HCBD and activated sludge obtained from petrochemical plant wastewater treatment plant by using enrichment culture.
Mark Crane et al.
Integrated environmental assessment and management, 3(2), 290-296 (2007-05-05)
The recently published Daughter Directive on priority substances is the culmination of several years of effort by the European Commission to develop consistent, Europe-wide environmental quality standards (EQS) that are scientifically based and protective of Europe's surface waters. This commentary
Mohammad Taher Bouroshaki et al.
Renal failure, 32(5), 612-617 (2010-05-22)
Hexachlorobutadiene (HCBD) is a potent nephrotoxin in rodents. Pharmacological studies have shown that pomegranate fruit preparations have antioxidant, anti-inflammatory chemopreventive effects. In this study, the effect of pomegranate seed oil (PSO) on HCBD-induced nephrotoxicity was investigated in adult male rats.
Aubrey Swain et al.
Journal of applied toxicology : JAT, 31(4), 366-377 (2011-01-25)
Hexachloro-1:3-butadiene (HCBD) causes kidney injury specific to the pars recta of the proximal tubule. In the present studies, injury to the nephron was characterized at 24 h following a single dose of HCBD, using a range of quantitative urinary measurements