Przejdź do
48543
Hexachloro-1,3-butadiene
analytical standard
Synonim(y):
Perchlorobutadiene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5000 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
320,00 zł
240,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CCl2=CClCCl=CCl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
260.76
EC Number:
201-765-5
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1766570
MDL number:
NACRES:
NA.24
240,00 zł
Cena katalogowa320,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor pressure
0.2 mmHg ( 20 °C)
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
ampule of 5000 mg
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.555 (lit.)
bp
210-220 °C (lit.)
mp
−22-−19 °C (lit.)
density
1.665 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
environmental
format
neat
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Cl\C(Cl)=C(Cl)/C(Cl)=C(\Cl)Cl
InChI
1S/C4Cl6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10
InChI key
RWNKSTSCBHKHTB-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
47799442249442552
description
analytical standard
description
analytical standard
description
analytical standard
description
analytical standard
application(s)
environmental
application(s)
environmental
application(s)
environmental
application(s)
environmental
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hexachloro-1,3-butadiene
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)