Kluczowe dokumenty
33310-U
Replacement septa for Mininert® valves
Replacement Mininert Septa, L × O.D. 0.308 in. × 3.175 mm (0.125 in.), pkg of 50 ea
Synonim(y):
Wymiana sept zaworu Mininert
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiały
red silicone septa
opakowanie
pkg of 50 ea
dł. × śr. zewn.
0.308 in. × 3.175 mm (0.125 in.)
Zastosowanie
environmental
Opis ogólny
Replacement septa for Mininert® valves, used in Mininert® valves, is available for screw-cap and crimp-top vials.
Informacje prawne
Mininert is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)