Merck
33095
Supelco
Methanolic HCl
0.5 M HCl in methanol (0.5N), for GC derivatization, ampule of 10 × 5 mL
Synonim(y):
Hydrogen chloride, Hydrochloric acid solution
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
36.46
Kod UNSPSC:
41116105
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
derivatization grade ((GC derivatization))
for GC derivatization
przydatność reakcji
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Esterifications
opakowanie
ampule of 10 × 5 mL
stężenie
0.5 M HCl in methanol (0.5N)
metody
GC/GC: suitable
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/ClH/h1H
Klucz InChI
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Methanolic HCl (hydrochloric acid in methanol) is particularly useful for preparing methyl esters of volatile (short chain) fatty acids. Fatty acids are esterified by heating them with an anhydrous alcohol (e.g., methanol) in the presence of an acidic catalyst (e.g., HCl) in a sealed vessel at a high temperature for a short time. In the reaction, a fatty acid molecule and an alcohol molecule are joined, with the release of a water molecule. The derivatives can be quickly and easily recovered, quantitatively, from the reaction medium.
Cechy i korzyści
  • Derivatization of fatty acids, particularly volatile (short chain) fatty acids.
  • Clean reaction (no side reaction) with volatile by-products.
  • Provides clean, fast, quantitative derivatization.
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
51.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
11 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
X Qiu et al.
The Journal of biological chemistry, 276(34), 31561-31566 (2001-06-09)
The existence of Delta 4 fatty acid desaturation in the biosynthesis of docosahexanoic acid (DHA) has been questioned over the years. In this report we describe the identification from Thraustochytrium sp. of two cDNAs, Fad4 and Fad5, coding for Delta
Practical Gas Chromatography: A Comprehensive Reference.
Wilder KD and Engewald W.
Science, 613-614 (2014)
Mitochondrial Function, Part B: Mitochondrial Protein Kinases, Protein Phosphatases and Mitochondrial Diseases.
William SA and Murphy AN.
Science, 88-89 (2009)
[Fluid and electrolyte movements through the gastrointestinal membranes: hydrochloric acid formation and intestinal water transport].
D P Mertz
Klinische Wochenschrift, 45(2), 57-68 (1967-01-15)
Vanessa Zambelli et al.
Anesthesia and analgesia, 120(2), 381-388 (2014-12-17)
Because pulmonary endogenous surfactant is altered during acute respiratory distress syndrome, surfactant replacement may improve clinical outcomes. However, trials of surfactant use have had mixed results. We designed this animal model of unilateral (right) lung injury to explore the effect