30244-U
Tedlar® SCV Gas Sampling Bag
25L w/ Thermogreen® LB-2 Septa
Synonim(y):
Tedlar® Gas Sampling Bag
Wybierz wielkość
1460,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1460,00 zł
Polecane produkty
Nazwa produktu
25L Tedlar® SCV Gas Sampling Bag w/Thermogreen® LB-2 Septa, pkg of 5 ea
Materiały
Tedlar® PVDF
Tedlar® PVDF film
agency
suitable for ASTM® D5504 (Sulfur Compounds in Natural Gas and Fuels by GC)
suitable for EPA 18 (Gaseous Organic Compounds; VOCs by GC)
suitable for EPA 40,TO-3,TO-15 (Volatile Organic Compounds (VOCs))
suitable for EPA TO-12 (Non-Methane Organic Compounds (NMOC))
suitable for EPA TO-14A (Volatile Organic Compounds (VOCs) by GC/MS)
suitable for NIOSH 3704 (Perchloroethylene)
opis
SCV (Screw Cap Valve)
septum type: yes; Thermogreen® LB-2
opakowanie
pkg of 5 ea
metody
whole air sampling: suitable
torebka szer. × dł. × objętość
18 in. (45.7 cm) × 24 in. (61 cm) × 25 L
Zastosowanie
air monitoring
environmental
industrial hygiene
kompatybilność
for use with Calibration mixes - gas phase standards/gas mixtures
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)