The term SCV stands for 'screw cap valve'. The term PLV stands for 'push lock valve'.
30272-U
Tedlar® SCV Gas Sampling Bag
1L w/ Thermogreen® LB-2 Septa
Synonim(y):
Tedlar® Gas Sampling Bag
Wybierz wielkość
706,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
706,00 zł
Polecane produkty
Nazwa produktu
1L Tedlar® SCV Gas Sampling Bag w/Thermogreen® LB-2 Septa, pk10,
Materiały
Tedlar® PVDF film
Poziom jakości
agency
suitable for ASTM® D5504 (Sulfur Compounds in Natural Gas and Fuels by GC)
suitable for EPA 18 (Gaseous Organic Compounds; VOCs by GC)
suitable for EPA 40,TO-3,TO-15 (Volatile Organic Compounds (VOCs))
suitable for EPA TO-12 (Non-Methane Organic Compounds (NMOC))
suitable for EPA TO-14A (Volatile Organic Compounds (VOCs) by GC/MS)
suitable for NIOSH 3704 (Perchloroethylene)
opis
Screw Cap Valve (SCV)
septum type: yes; Thermogreen® LB-2
opakowanie
pkg of 10 bags
metody
whole air sampling: suitable
maksymalna pojemność wys. × szer. × dł.
1 L × 7 in. × 9 in.
Zastosowanie
air monitoring
environmental
industrial hygiene
kompatybilność
for use with Calibration mixes - gas phase standards/gas mixtures
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
aparat do pobierania próbek powietrza
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
-
¿Qué diferencia hay entre SCV y PLV?