Kluczowe dokumenty
Z186740
Gas bag
capacity, 1 gal
Synonim(y):
sprzęt do pobierania próbek gazu, worek do zbierania gazu, zbiornik na gaz
Wybierz wielkość
1 EA
491,00 zł
491,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
491,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
24111500
NACRES:
NB.51
491,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Właściwości
capacity 1 gal
opakowanie
pack of 1 ea
Opis ogólny
Gas bag made of heavy natural rubber suitable for collecting and storing large samples of gases. Commonly used with PVC stopcocks with a 13 mm OD such as Z186767.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)