Kluczowe dokumenty
30243-U
Supelco
Tedlar® PLV Gas Sampling Bag
25L w/ Thermogreen® LB-2 Septa
Synonim(y):
Tedlar® Gas Sampling Bag
Wybierz wielkość
5 EA
1400,00 zł
1400,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 EA
1400,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41104008
NACRES:
NB.24
1400,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Nazwa produktu
25L Tedlar® PLV Gas Sampling Bag w/Thermogreen® LB-2 Septa, pkg of 5 ea
Materiały
Tedlar® PVDF film
agency
suitable for ASTM® D5504 (Sulfur Compounds in Natural Gas and Fuels by GC)
suitable for EPA 18 (Gaseous Organic Compounds; VOCs by GC)
suitable for EPA 40,TO-3,TO-15 (Volatile Organic Compounds (VOCs))
suitable for EPA TO-12 (Non-Methane Organic Compounds (NMOC))
suitable for EPA TO-14A (Volatile Organic Compounds (VOCs) by GC/MS)
suitable for NIOSH 3704 (Perchloroethylene)
opis
PLV (Push-Pull Lock Valve)
septum type: yes; Thermogreen® LB-2
opakowanie
pkg of 5 ea
metody
whole air sampling: suitable
torebka szer. × dł. × objętość
18 in. (45.7 cm) × 24 in. (61 cm) × 25 L
Zastosowanie
air monitoring
environmental
industrial hygiene
kompatybilność
for use with Calibration mixes - gas phase standards/gas mixtures
Opis ogólny
Tedlar is recommended in several US EPA methods for sampling VOCs and sulfur compounds. Our Tedlar is made from a high-quality 2 mil Tedlar film for superior inertness, impermeability, sample integrity and good recovery data. Our Push Lock Valve (PLV) and seam-sealing process ensure that these bags are sturdy and virtually leak-proof, even under the most demanding sampling and shipping conditions.
Informacje prawne
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Tedlar is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Thermogreen is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)