Kluczowe dokumenty
29621-U
Syringes for Shimadzu AOC14, 17, 20 and 20i Autosamplers
volume 10 μL, 10R-S-GT-0.63, needle size 23 ga, needle L 42 mm
Wybierz wielkość
1 EA
539,00 zł
539,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
539,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
539,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Materiały
cone tip stainless steel needle
rozmiar igły
23 ga
opis
color (dark orange)
Właściwości
needle type R (removable needle)
point style 1
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
SGE 002902
dł. igły
42 mm
pojemność
10 μL
Informacje prawne
Shimadzu is a trademark of Shimadzu Corporation
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)