Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 445,00 zł |
Informacje o tej pozycji
445,00 zł
packaging
pkg of 10 ea
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable using :Suitable
I.D.
0.4 mm
compatibility
0.10-0.25 mm Column I.D.
General description
Material Composition: DuPont VESPEL SP-21 (85% polyimide, 15% graphite)
Maximum Temperature: 400 °C
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description I.D. 0.4 mm, 0.10-0.25 mm Column I.D., pkg of 10 ea | description I.D. 0.8 mm, 0.53 mm Column I.D., pkg of 10 ea | description I.D. 1.2 mm, 0.50-0.75 mm Column I.D., pkg of 10 ea | description I.D. 0.5 mm, 0.32 mm Column I.D., pkg of 10 ea |
| I.D. 0.4 mm | I.D. 0.8 mm | I.D. 1.2 mm | I.D. 0.5 mm |
| compatibility 0.10-0.25 mm Column I.D. | compatibility 0.53 mm Column I.D. | compatibility 0.50-0.75 mm Column I.D. | compatibility 0.32 mm Column I.D. |
| technique(s) gas chromatography (GC): suitable using :Suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable using :Suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable using :Suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable using :Suitable |
| packaging pkg of 10 ea | packaging pkg of 10 ea | packaging pkg of 10 ea | packaging pkg of 10 ea |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Supeltex M-2A Capillary Ferrule, General Purpose
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?