HAM202640
Hamilton® strzykawka chromatograficzna do autosamplera GC Shimadzu
model, 701 RN, removable needle, volume × L 10 μL × 43 mm, needle gauge 22s
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
Polecane produkty
Materiały
Microliter syringe
Właściwości
autoclavable: no
model 701 RN, removable needle
producent / nazwa handlowa
Hamilton
Parametry
20-50 °C temp. range (68-122 °F)
2000 psig pressure
igła śr. wewn. × śr. zewn.
0.13 mm × 0.711 mm
grubość igły
22s
pojemność × dł.
10 μL × 43 mm
przydatność
suitable for chromatography
Informacje prawne
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)