Kluczowe dokumenty
29629-U
SGE autosampler syringes, fixed needle, for CTC/LEAP
25F-C/F-GT-0.63, Slim line, Gas tight, volume 25 μL, needle size 23 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.63 mm
Synonim(y):
Strzykawki do autosamplera CTC/LEAP ze stałą igłą SGE
Wybierz wielkość
1 EA
630,00 zł
630,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
630,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
630,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Materiały
cone tip needle (point style 1)
glass syringe
rozmiar igły
23 ga
opis
color (green)
Właściwości
syringe type F (cemented needle)
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
SGE 003987
igła dł. × śr. zewn.
50 mm × 0.63 mm
pojemność
25 μL
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)