Kluczowe dokumenty
29064-U
Supelco
Vials, 2 mL, open-top screw cap, R.A.M. (9 mm) convenience kit with closures with septa, unassembled, pkg of 100
volume 2 mL, clear glass vial (with graduated marking spot), PTFE/red rubber septum
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiały
PTFE/red rubber septum
black polypropylene cap
clear glass vial (with graduated marking spot)
opis
unassembled
Właściwości
closure type black polypropylene hole cap
closure type screw top vial
opakowanie
pkg of 1 × 100 ea
śr. zewn. × wys. × śr. wewn.
12 mm × 32 mm × 6 mm
pojemność
2 mL
dopasowywanie
thread for 9 mm
Przydatność
Kompatybilność z autosamplerem:
Agilent
Agilent 1050/1090A
Agilent 1100/1200
Agilent 7673A, 7683
Agilent 5890/7985A/6890
Hitachi
AS-1000, AS-2000, AS-4000
L7200/L7250
LEAP Technologies
CTC LC PAL, GC PAL
CombiPAL
HTC PAL/HTS PAL
PerkinElmer
Autosystem/AS-2000/XL
Clarus 500/600
ISS-100, 200
Autosamplery LC Shimadzu
SIL-HTa/SIL-HTc
SIL-10ADVP
SIL-10A/SIL-10Ai/SIL-10Ap
Varian
CP-8410
8100/8200
9100/90950/9095
Waters
Alliance 2690
Acquity
Breeze
717Plus
Inne uwagi
The diameter of inserts varies between manufacturers. Only the following insert part numbers are compatible with these large opening vials.
  • 24719, 24720Glass insert, conical bottom, 6 x 29mm
  • 24721Glass insert with bottom spring, 6 x 29mm
  • 24722Polypropylene insert with bottom spring, 6 x 29mm
  • 24717, 24718Glass insert, conical bottom, 6 x 31mm
  • 24715, 24716Glass insert, flat bottom, 6 x 31mm
Informacje prawne
R.A.M. is a trademark of J.G. Finneran Associates, Inc.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)