Kluczowe dokumenty
24721
Supelco
Inserts for 2 mL large opening vials, 6.0 mm I.D.
volume 0.2 mL, conical clear glass (with bottom spring), O.D. × H × I.D. 6 mm × 29 mm × 4.6 mm, pkg of 100 ea
Wybierz wielkość
100 EA
1000,00 zł
1000,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 EA
1000,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
1000,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Materiały
conical clear glass (with bottom spring)
opis
Mandrel precision point
opakowanie
pkg of 100 ea
śr. zewn. × wys. × śr. wewn.
6 mm × 29 mm × 4.6 mm
pojemność
0.2 mL
Opis ogólny
Glass conical inserts with polymer feet are basically used to contain standard mixtures for various experimental purposes.[1]
Insert fits 12 × 32 mm vials with large opening (6.0 mm)
Zastosowanie
It may be used to contain albumin standard solution in an absolute quantification method like protein hydrolysis, o-phthalaldehyde derivatization, and reversed-phase high-performance liquid chromatography analysis in a general-purpose UV-visible high-performance liquid chromatography system, employed for quantitative amino acid analysis.[1]
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Maria Paola Bartolomeo et al.
Journal of biomolecular techniques : JBT, 17(2), 131-137 (2006-06-03)
A semi-automated method for amino acid derivatization and analysis has been validated for use in analysis of protein biopharmaceuticals. The method includes protein hydrolysis, o-phthalaldehyde derivatization, and reversed-phase high-performance liquid chromatography analysis in a general-purpose UV-visible high-performance liquid chromatography system.